W245000
Ethyloleat
natural, ≥85%
Synonym(e):
Ölsäureethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
palm oil
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥85%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
waxy
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChIKey
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?