Wichtige Dokumente
268011
Ethyloleat
98%
Synonym(e):
Ölsäureethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 10%
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChIKey
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?