Wichtige Dokumente
8.14171
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
360 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
15 cSt(40 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
13 °C
Übergangstemp.
flash point 220 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Hydroxylzahl: ≤ 2
pH-Wert (10 %; in Wasser): 4.0 - 7.0
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
489.2 °F
Flammpunkt (°C)
254 °C