Merck
172405
Sigma-Aldrich
Tetraethylenglykol-Dimethylether
≥99%, cross-linking reagent click chemistry
Synonym(e):
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecan, Bis-[2-(2-methoxyethoxy)-ethyl]-ether, Dimethoxytetraethylenglykol, Dimethyltetraglykol, Tetraglym
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
Beilstein:
1760005
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
product name
Tetraethylenglykol-Dimethylether, ≥99%
Dampfdichte
7.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
510 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Verunreinigungen
≤1.0% Water (Karl Fischer)
≤50 ppm Trace peroxide (as H2O2)
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
275-276 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetraethylenglykoldimethylether bzw. Tetraglyme ist ein organisches aprotisches farbloses Lösungsmittel mit Filmbildungsvermögen.
Anwendung
Die Tetraglyme-Beschichtung wird mittels RF auf Glukosesensoren, z. B. Nafion, aufgebracht, um diese „bewuchsfrei“ zu machen und die Bindung von biomimetischen Molekülen an die Oberfläche zu verbessern. Tetraglyme hilft bei der selektiven Adsorption von Proteinen und fördert gleichzeitig die Zelladhäsion. Es findet außerdem allgemein Verwendung als Elektrolyt in Lithium-Ionen-Batterien.
Rechtliche Hinweise
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yongguang Zhang et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 137-137 (2014-03-25)
A novel sulfur/graphene nanosheet (S/GNS) composite was prepared via a simple ball milling of sulfur with commercial multi-layer graphene nanosheet, followed by a heat treatment. High-resolution transmission and scanning electronic microscopy observations showed the formation of irregularly interlaced nanosheet-like structure
M Shen et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 12(9), 961-978 (2002-01-15)
Monocytes and macrophages play important roles in host responses to implanted biomedical devices. Monocyte and macrophage interactions with biomaterial surfaces are thought to be mediated by adsorbed adhesive proteins such as fibrinogen and fibronectin. Non-fouling surfaces that minimize protein adsorption
Jiri Pinkas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 15(3), 257-264 (2007-05-18)
Amorphous nanoscopic iron(III) oxide with interesting magnetic properties was prepared by sonolysis of Fe(acac)(3) under Ar in tetraglyme with a small amount of added water. The organics content and the surface area of the Fe(2)O(3) nanoparticles can be controlled with
Mingchao Shen et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(4), 367-390 (2002-08-06)
Polyethylene oxide (PEO) surfaces reduce non-specific protein and cell interactions with implanted biomaterials and may improve their biocompatibility. PEO-like polymerized tetraglyme surfaces were made by glow discharge plasma deposition onto fluorinated ethylene propylene copolymer (FEP) substrates and were shown to
Adam L Sturlaugson et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(16), 5350-5358 (2010-04-09)
Optical heterodyne-detected optical Kerr effect (OHD-OKE) experiments and pulsed field-gradient spin-echo NMR (PFGSE-NMR) experiments were performed to measure the rotational and translational diffusion constants of a polyether, tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDE), in binary mixtures with water over concentrations ranging