Wichtige Dokumente
445894
Poly(ethylenglycol)dimethylether
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
Synonym(e):
Dimethyl-polyethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenglycol)dimethylether, average Mn ~1,000
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~1,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.46
bp
>250 °C
Übergangstemp.
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES String
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
312.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
156.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?