Wichtige Dokumente
553212-M
Millipore
Sirolimus in EtOH
InSolution, ≥98%, controls the biological activity of mTOR
Synonym(e):
InSolution Rapamycin in EtOH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
Molekulargewicht:
914.17
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Hemmt selektiv die Phosphorylierung und Aktivierung von p70 S6-Kinase (IC50 = 0,00 nM. Verhindert die translationale Aktivierung von IGF-II. Verhindert außerdem das Eintreten von ruhenden T-Zellen in den Zellzyklus, hält das Voranschreiten des Zellzyklus jedoch nicht direkt auf. Hemmt nachweislich spätere Ereignisse des Signalwegs, etwa die p110Rb-Phosphorylierung, die Aktivierung der p34cdc2-Kinase und die Synthese von Cyclin A. Geht eine starke Bindung mit FK-506-Bindungsproteinen ein. Induziert Berichten zufolge außerdem die Apoptose in einer B-Zelllinie der Maus, hemmt die Lymphokin-induzierte Zellproliferation in der G1-Phase und stoppt Saccharomyces cerevisiae-Zellen irreversibel in der G1-Phase.
Warnhinweis
Toxizität: Entzündbar (J)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/109 µ;l) von Rapamycin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-553210&;#124;[/islink]">;553210<;/A>;) in EtOH.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. cell Biol.23, 7794.
Braun, W., et al. 1995. FASEB J.9, 63.
Nielsen, F.C., et al. 1995. Nature 377, 358.
Aagaard-Tillery, K.M. and Jelinek, D.F. 1994. Cell. Immunol. 156, 493.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Morice, W.G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3734.
Terada, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 12062.
Kuo, J., et al. 1992. Nature 358, 70.
Price, D.J., et al. 1992. Science257, 973.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Kay, J.E., et al. 1991. Immunology72, 544.
Schreiber, S.L. 1991. Science251, 283.
Bierer, B.E., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 9231.
Dumont, F.J., et al. 1990. J. Immunol.144, 251.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1