Wichtige Dokumente
55529
4-Methoxyzimtsäure-2-ethylhexylester
analytical standard
Synonym(e):
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat, OMC, Octyl-Methoxycinnamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.545
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChIKey
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Empfohlene Produkte
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
379.4 °F
Flammpunkt (°C)
193 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?