Merck
R8781
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor
Synonym(e):
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontin -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
Molekulargewicht:
914.17
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
vapor pressure
0.56 hPa ( 20 °C)
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
autoignition temp.
301 °C
concentration
2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM)
color
colorless to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
General description
Rapamycin ist ein makrocyclisches Trien-Antibiotikum, das eine starke immunsuppressive und krebshemmende Aktivität aufweist. Es bildet einen Komplex mit FKBP12, der an das molekulare Target von Rapamycin (mTOR) bindet und es hemmt. mTOR gehört zur Familie der Phosphoinositid-Kinase ähnlichen Kinasen (PIKK) und verstärkt die Zellproliferation über den Phosphoinositol-3-Kinase/Akt-Signalweg. Die Hemmung dieses Signalwegs durch Rapamycin blockiert nachgelagerte Elemente, die zu einem Zellzyklusarrest in G1 führen. Zu den Effektoren der mTOR-Wirkung gehören 4EBP1 und S6K1.
Rapamycin, ein mTOR-Inhibitor, wird aus Streptomyces hygroscopicus abgeleitet. Es kann die Virusreplikation hemmen. Dieses natürliche antimykotische Antibiotikum ist ein bewährtes Anti-Aging-Mittel. Rapamycin hemmt mTORC1 signifikant, unabhängig vom Alter.
Application
Rapamycin wurde verwendet:
  • als Zusatz im mTeSR1-Medium zur Kultivierung von Kolonien induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC) zur Induktion der Autophagie-Signalgebung
  • zur Behandlung der S2-Zellen von Drosophila bei 65–70 % Konfluenz,
  • um die Proteinsynthese zu messen
  • zur Stimulierung der Autophagie in Ovarialkarzinomzellen
Packaging
200 uL
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter inertem Gas lagern. Ist hygroskopisch.
Rapamycin wurde vom Chemical Probes Portal fachmännisch geprüft und empfohlen. Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung zu Rapamycin-Sonden auf der Website des Chemical Probes Portals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rapamycin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)