Wichtige Dokumente
527948
Sigma-Aldrich
Piceatannol
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).
Synonym(e):
Piceatannol, trans-3,3ʹ,4,5ʹ-Tetrahydroxystilben
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChIKey
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables, substratkompetitives und reversibles Stoffwechselprodukt von Pflanzen, das die Aktivität der katalytischen Untereinheit von Proteinkinase A aus Rattenleber (IC50 = 3 µ;M), PKC (IC50 = 8 µ;M) und MLCK (IC50 = 12 µ;M) hemmt. In RBL-2H3-Zellen führt die selektive Hemmung von Syk durch Piceatannol zur Hemmung des FceR1-vermittelten Signalwegs. Hemmt in Aufbereitungen isolierter Enzyme auch Ca2+-abhängige Proteinkinase (CDPK) von Weizenkeimen (IC50 = 19 µ;M) sowie die nicht rezeptorassoziierte Tyrosinkinase p72syk (IC50 = 10 µ;M) im Verhältnis zu Lyn. Besitzt auch anti-leukämische Eigenschaften. Aktiviert Berichten zufolge Sirtuine und fördert das Überleben eukaryotischer Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Aktivität der katalytischen Untereinheit von Proteinkinase A aus Rattenleber
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3 µ;M, 8 µ;M bzw. 12 µ;M gegen die Aktivität der katalytischen Untereinheit von Proteinkinase A aus Rattenleber, PKC bzw. MLCK
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen, mit Inertgas spülen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Mizuguchi, H., et al. 2003. Nature425, 191.
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Keely, P.J., and Parise, L.V. 1996. J. Biol. Chem. 271, 26668.
Oliver, J.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 29697.
Thakkar, K., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 2950.
Geahlen, R.L., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165, 241.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sonia Nasi et al.
Annals of the rheumatic diseases, 75(7), 1372-1379 (2015-08-09)
Basic calcium phosphate (BCP) crystal and interleukin 6 (IL-6) have been implicated in osteoarthritis (OA). We hypothesise that these two factors may be linked in a reciprocal amplification loop which leads to OA. Primary murine chondrocytes and human cartilage explants