Merck
I0161
Sigma-Aldrich
IWR-1
≥98% (HPLC), powder, Tankyrase1/2 inhibitor
Synonym(e):
4-(1,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl)-N-8-chinolinylbenzamid, IWR1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.44
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
IWR-1, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(Nc1cccc2cccnc12)c3ccc(cc3)N4C(=O)[C@@H]5[C@H]6C[C@H](C=C6)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
InChIKey
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
Anwendung
IWR-1 wird als Antagonist des Signalwegs Wingless/Integrated (WNT) in humanen embryonalen Stammzellen (hESCs),[1] Maus-Lewis-Lungenkarzinom (LLC)[2] und Sepia-Embryos eingesetzt.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Der (‚kanonische‘) Wnt/b-Catenin-Pfad erhält Transkriptionsprogramme aufrecht, die es Stammzellen erlauben, multipotent zu bleiben.
Der (‚kanonische‘) Wnt/b-Catenin-Pfad erhält Transkriptionsprogramme aufrecht, die es Stammzellen erlauben, multipotent zu bleiben. Die Hyperaktivierung des Wnt/b-Catenin-Pfads führt zum Krankheitsstadium. IWR-3 fungiert als Inhibitor der Wnt-Antwort. Es scheint, dass die IWR-Substanzen eine Stabilisierung der Axinproteine über eine direkte Wechselwirkung induzieren, was zum b-Catenin-Zerstörungskomplex gehört (besteht aus Apc, Axin, Ck1 und Gsk3b)
IWR-1 ist ein Tankyrase-Inhibitor und zytotoxisch für stammzellähnliche Krebszellen. Es hemmt die Progression des Osteosarkoms in vivo.[4] IWR-1 interagiert mit der RNA-Polymerase II und ist essenziell für die Bildung des Präinitiationskomplexes.[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Weitere Produkte für die Genregulationsforschung finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
IWR-1, a tankyrase inhibitor, attenuates Wntbeta-catenin signaling in cancer stem-like cells and inhibits in vivo the growth of a subcutaneous human osteosarcoma xenograft
Martins-Neves SR, et al.
Cancer Letters, 414, 1-15 (2018)
Jessica E Frith et al.
PloS one, 8(12), e82931-e82931 (2014-01-01)
Cellular microenvironmental conditions coordinate to regulate stem cell populations and their differentiation. Mesenchymal precursor cells (MPCs), which have significant potential for a wide range of therapeutic applications, can be expanded or differentiated into osteo- chondro- and adipogenic lineages. The ability
Iwr1 protein is important for preinitiation complex formation by all three nuclear RNA polymerases in Saccharomyces cerevisiae
Esberg A, et al.
PLoS ONE, 6(6), e20829-e20829 (2011)
Fei Gao et al.
Cancer letters, 402, 177-189 (2017-06-13)
Akt1 is essential for the oncogenic transformation and tumor growth in various cancers. However, the precise role of Akt1 in advanced cancers is conflicting. Using a neuroendocrine TRansgenic Adenocarcinoma of the Mouse Prostate (TRAMP) model, we first show that the
Efficient differentiation of TBX18+/WT1+ epicardial-like cells from human pluripotent stem cells using small molecular compounds
Zhao J, et al.
Stem Cells and Development, 26(7), 528-540 (2017)