Wichtige Dokumente
PHL83891
trans-Piceatannol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Piceatannol, 3,3′,4,5′-Stilbentetrol, trans-3,3′,4,5′-Tetrahydroxystilben, Astringenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChIKey
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)