Merck
48-614MAG
Millipore
MILLIPLEX® TGFβ Signaling Pathway Magnetic Bead 6-Plex – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
Cell Signaling Assay, Luminex® TGFβ Cell Signaling Assay, Millipore TGFβ Cell Signaling Assay, TGFβ Signal Transduction Assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zellen reagieren sehr unterschiedlich auf ihre Umgebung durch intrazelluläre Signalübertragung. Der TGFβ;-Signalweg spielt eine zentrale Rolle bei einer Reihe von normalen zellulären Prozessen wie Proliferation, Differenzierung, Apoptose, Migration, Adhäsion, Immunantwort und anderen Funktionen der meisten Zellen. Obwohl der TGFβ;-Signalweg eine Vielzahl von Prozessen steuert, ist der Signalweg recht einfach. TGFβ;-Dimere binden an den TGFβ;-Typ-II-Rezeptor, der den TGFβ;-Typ-I-Rezeptor rekrutiert und phosphoryliert. Anschließend rekrutiert und phosphoryliert der Typ-I-Rezeptor SMAD2/3, das dann an SMAD4 bindet und einen Komplex bildet, der in den Zellkern eindringt, wo er als Transkriptionsfaktor für verschiedene Gene wirkt. Der TGFβ;-Rezeptor aktiviert den SMAD-abhängigen kanonischen Signalweg sowie SMAD-unabhängige nicht-kanonische Signalwege wie z. B. PI3K/Akt, ERK, JNK und p38. Eine gestörte TGFβ;-Signalübertragung ist an der Entstehung zahlreicher Krankheiten beteiligt, darunter hämatologische Malignome wie Leukämie, Wundheilungsstörungen, neurodegenerative Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und Lungenhochdruck. Funktionsverlust-Mutationen fördern die Tumorentstehung durch Unterdrückung des Immunsystems und der epithelial-mesenchymalen Transition (EMT), obwohl die TGFβ;-Signalübertragung auch mit einer Tumorhemmung in Verbindung gebracht wurde. Immunzellen wie B-Zellen, T-Zellen, dendritische Zellen und Makrophagen sezernieren TGFβ;, wodurch ihre Proliferation, Differenzierung und Aktivierung durch andere Zytokine herunterreguliert wird. Veränderungen bei der TGFβ;-Signalübertragung wurden daher mit Autoimmun- und Entzündungskrankheiten sowie Krebserkrankungen in Verbindung gebracht.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- und Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben. Die Multiplexing-Ergebnisse mit denen des Western Blotting vergleichen.Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes Zelllysat pro Well benötigt.Dieses Kit muss mit Assay-Puffer 1 (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.1–25 μ;g Zelllysat/Well (empfohlene Ausgangskonzentration: 40 bis 1.000 μ;g Protein/ml).Verfügbare Analyten:Akt (Ser473); ERK (Thr185/Tyr187); Smad2 (Ser465/Ser467); Smad3 (Ser423/Ser425); Smad4 (gesamt); TGFβ;RII (gesamt)
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2