Merck
48-680MAG
Millipore
MILLIPLEX MAP Multi-Pathway Magnetic Bead 9-Plex – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
ERK Cell Signaling Assay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Milliplex® MAP 9-plex Multi-Pathway Signaling Magnetic Bead Kit, Phosphoprotein, wird verwendet, um Veränderungen von phosphorylierter ERK/MAP-Kinase 1/2 (Thr185/Tyr187), Akt (Ser473), STAT3 (Ser727), JNK (Thr183/Tyr185), p70S6K (Thr412), NFkB (Ser536), STAT5A/B (Tyr694/699), CREB (Ser133) und p38 (Thr180/Tyr182) in Zelllysaten unter Verwendung der Luminex® xMAP®-Technologie nachzuweisen. Der Detektionsassay ist eine schnelle und bequeme Alternative zu Western Blotting und Immunpräzipitation. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für einen 96-Well-Plattentest.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Ein Zellsignalisierungspanel mit diesem Kit analysieren. Die für das Multiplex-Zellsignalisierungsassay-Kit verfügbaren Analyten sind: CREB (pS133), ERK (pT185/pY187), NFκ;B (pS536), JNK (pT183/pY185), p38 (Thr180/Tyr182), p70S6K (Thr412), STAT3 (pS727), STAT5A/B (pY694/699), Akt (pS473).
Forschungskategorie
Zellsignalwege
Forschungsunterkategorie
Onkologie
Zum Nachweis/zur Quantifizierung von: CREB (pS133)|ERK (pT185/pY187)|NFκ;B (pS536)|JNK (pT183/pY185)|p38 (Thr180/Tyr182)|p70S6K (Thr412)|STAT3 (pS727)|STAT5A/B (pY694/699)|Akt (pS473)
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sophie A Millar et al.
Journal of cellular physiology, 235(4), 3414-3424 (2019-09-25)
Some human observational studies have suggested an anti-inflammatory role of osteocalcin (OCN). An inflammatory protocol using interferon-γ and tumor necrosis factor-α (10 ng/ml) was employed to examine the acute (24 hr) and chronic (144 hr) effects of uncarboxylated OCN (ucOCN) in commercial, primary
Paul S Hafen et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 125(5), 1447-1455 (2018-07-20)
The heat stress response is associated with several beneficial adaptations that promote cell health and survival. Specifically, in vitro and animal investigations suggest that repeated exposures to a mild heat stress (~40°C) elicit positive mitochondrial adaptations in skeletal muscle comparable
Christopher P Stanley et al.
Cardiovascular research, 107(4), 568-578 (2015-06-21)
The protective effects of cannabidiol (CBD) have been widely shown in preclinical models and have translated into medicines for the treatment of multiple sclerosis and epilepsy. However, the direct vascular effects of CBD in humans are unknown. Using wire myography
Belinda I Gómez et al.
The Journal of surgical research, 248, 28-37 (2019-12-17)
The endothelial glycocalyx controls vascular permeability, cellular signaling, blood-endothelial cell adhesion, extravasation, and transmission of shear stress signals. Burn injury compromises integrity of this layer increasing vascular permeability, which is further exacerbated by large volumes of (intravenous) crystalloids. We have
Fernanda Ursoli Ferreira et al.
International journal of molecular sciences, 20(3) (2019-01-27)
The endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) is a biological process where endothelial cells (ECs) acquire a fibroblastic phenotype after concomitant loss of the apical-basal polarity and intercellular junction proteins. This process is critical to embryonic development and is involved in diseases such