Merck
Y0001257
Levetiracetam Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)-butanamid, (R)-Etiracetam
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levetiracetam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1
InChIKey
HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levetiracetam impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Iu V Popov et al.
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 113(5 Pt 2), 48-52 (2013-06-07)
We examined 76 children and adolescents (45 boys (59.2%), 31 girls (40.8%), aged from 6 to 17 years (mean age 14.31 ± 0.3), with the diagnosis of refractory epilepsy using a clinical/psychopathological method and psychometric scales. Marked non-psychotic mental disorders
Levetiracetam: a possible new inducer of toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome in 2 cases.
Tu Anh Duong et al.
JAMA dermatology, 149(1), 113-115 (2013-01-18)
Levetiracetam-associated acute pancreatitis in an adolescent with autism: a case report.
Daniel M Almeida et al.
Pancreas, 42(1), 177-178 (2012-12-21)
[Successful treatment with levetiracetam in a case of Ohtahara syndrome caused by STXBP1 mutation].
S Yamashita et al.
No to hattatsu = Brain and development, 45(1), 64-66 (2013-04-19)
Yavuz Yesilova et al.
Dermatology online journal, 19(2), 12-12 (2013-03-12)
Erythema multiforme is a skin disease, which occurs particularly in the acral region, and is characterized by target-like erythematous macules and papules. Infections play an important role in the etiology of erythema multiforme. Other causes include drugs, vaccination, and hematological