Immunassay-Plattformlösungen
Ob Sie einen ultrasensitiven Nachweis mit einem SMC®-Assay, robuste ELISA oder umfangreiche Multiplex-Profilierungsdaten mit Einsatz der Luminex® xMAP®-Technologie benötigen, wir können Sie dabei unterstützen, aus jeder Probe bei minimalen Wiederholungen verlässliche Daten zu gewinnen. So können Sie die besten Entscheidungen für die nächsten Schritte treffen. Erfahren Sie mehr über unsere Plattformen, darunter auf der Technologie des Single Molecule Counting (SMC®) basierte Geräte, Kits und Reagenzien, unsere MILLIPLEX®-Kits für den Multiplex-Biomarkernachweis mit Luminex®-Geräten und unser umfangreiches Sortiment an Sandwich-ELISAs.
ELISA-Kits (Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay)
Ein ELISA (Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay) ist ein Immunassay auf Basis von Multiwell-Platten, bei dem eine der Assay-Komponenten, üblicherweise ein Antikörper oder eine Probe, auf einer festen Oberfläche adsorbiert wird, in diesem Fall eine Platte. ELISAs ermöglichen einen schnellen, quantitativen und sensitiven Nachweis von Analyten bei vergleichsweise geringen Kosten und stellen eines der am einfachsten durchzuführenden Assay-Formate dar. Darüber können Forschende dank der einfachen Anpassung eines ELISA an eine Screening-Methode mit höherem Durchsatz große Probenmengen in einem einzelnen Durchgang testen.
MILLIPLEX®-Multiplex für Luminex®-Immunassays
Ihre Zeit und Ihre Proben sind zu kostbar, als dass Sie sich auf ein anderes Produkt als die hochverifizierten MILLIPLEX®-Multiplex-Assays für die Luminex®-Plattform verlassen sollten. Robuste Daten zur Assay-Leistung sind in jedem Protokoll enthalten, wodurch höchste Datenqualität gewährleistet ist.
Weitere Kategorien erkunden
Mit der Technologie des Single Molecule Counting (SMC®) können Moleküle in bisher nicht nachweisbaren Mengen präzise quantifiziert werden.