Alle Fotos(1)
Key Documents
454126
Sigma-Aldrich
Methotrexat
≥98% (HPLC), solid, thymidylate synthetase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Methotrexat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.49
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Methotrexat,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChIKey
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hemmt die Thymidylatsynthetase, ist ein nicht-selektiver de novo Purinsynthese-Hemmer und hat ein signifikantes Toxizitätsprofil, einschließlich Hepatotoxizität, Pneumonitis und Knochenmarksuppression. Potenter Folsäure-Antagonist. Induziert die Apoptose in menschlichen Leukämiezellen HL-60. Auch als Antitumormittel nützlich.
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
Takasuga, A., et al. 1992. J. Biochem.112, 652.
Hirata, S., et al. 1989. Arthritis Rheum. 32, 1065.
Jolivet, J., et al. 1983. New Engl. J. Med. 309, 1094.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ofer Shoshani et al.
Nature, 591(7848), 137-141 (2020-12-29)
Focal chromosomal amplification contributes to the initiation of cancer by mediating overexpression of oncogenes1-3, and to the development of cancer therapy resistance by increasing the expression of genes whose action diminishes the efficacy of anti-cancer drugs. Here we used whole-genome sequencing
Lukas Westermann et al.
Scientific reports, 12(1), 18211-18211 (2022-10-29)
Genome editing tools such as CRISPR/Cas9 enable the rapid and precise manipulation of genomes. CRISPR-based genome editing has greatly simplified the study of gene function in cell lines, but its widespread use has also highlighted challenges of reproducibility. Phenotypic variability