Merck
M9929
Sigma-Aldrich
Methotrexat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
L-Amethopterin Hydrat, 4-Amino-10-methylfolsäure Hydrat, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutaminsäure Hydrat, Antifolan Hydrat, MTX Hydrat, Methotrexat Hydrat, Methylaminopterin Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
98.0-102.0%
Form
powder
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
Methode(n)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
Farbe
yellow to orange-yellow
mp (Schmelzpunkt)
185-204 °C (365 - 399 °F)
Löslichkeit
water: insoluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
parasites
Anwendung(en)
advanced drug delivery
metabolomics
microbiology
Wirkungsweise
DNA synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChIKey
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Anwendung
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen. Auch bei der Behandlung von pyrimethaminresistenten Plasmodium vivax-Malariaparasiten wirksam.
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen. Besitzt auch immunsuppressive Wirkungen, z. B. bei rheumatoider Arthritis.
Biochem./physiol. Wirkung
Methotrexat ist ein allosterischer Inhibitor der Dihydrofolatreduktase (DHFR), des Enzyms, das die Umwandlung von Dihydrofolat in Tetrahydrofolsäure katalysiert. Da Tetrahydrofolsäure für die Purin- und Pyrimidinsynthese erforderlich ist, führt die Behandlung mit Methotrexat zu einer Hemmung der DNA- und RNA-Synthese.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hany Elsawy et al.
Bioscience reports, 40(6) (2020-05-28)
Methotrexate (MTX) is an efficient chemotherapeutic and immunosuppressant drug, but the hepatotoxicity of MTX limits its clinical use. Naringin (Nar) is a flavonoid derived from Citrus paradise, and has been shown to possess several pharmacological activities, including free-radical scavenging and
Acharya Balkrishna et al.
Scientific reports, 9(1), 8025-8025 (2019-05-31)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disorder that affects joints of hands and feet and introduces injury in secondary organs such as cardiac tissue. In the present study, we induced RA in male Balb/c mice (CAIA) using collagen-antibody
Asma Achek et al.
EBioMedicine, 52, 102645-102645 (2020-02-06)
TLRs are some of the actively pursued drug-targets in immune disorders. Owing to a recent surge in the cognizance of TLR structural biology and signalling pathways, numerous therapeutic modulators, ranging from low-molecular-weight organic compounds to polypeptides and nucleic acid agents
Shih-Chao Lin et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-14)
Crotonoside, a guanosine analog originally isolated from Croton tiglium, is reported to be a potent tyrosine kinase inhibitor with immunosuppressive effects on immune cells. Due to its potential immunotherapeutic effects, we aimed to evaluate the anti-arthritic activity of crotonoside and
Christian S Kaas et al.
Biotechnology journal, 10(7), 1081-1089 (2015-05-13)
Coagulation factor VIII (FVIII) is one of the most complex biopharmaceuticals due to the large size, poor protein stability and extensive post-translational modifications. As a consequence, efficient production of FVIII in mammalian cells poses a major challenge, with typical yields