Merck
I5125
Sigma-Aldrich
myo-Inositol
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
Synonym(e):
i-Inosit, meso-Inosit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1907329
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
myo-Inositol, ≥99%
Dampfdichte
6.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
222-227 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
myo-Inositol (MI) ist ein zuckerähnliches Molekül, das hauptsächlich in den Gliazellen des menschlichen Hirns vorkommt. Es ist ein Stereoisomer eines C6-Zuckeralkohols, der zur Inositol-Familie gehört. Es dient als Vorstufe von Inositol-trisphosphat und als intrazellulärer Second Messenger. Myo-Inositol reguliert verschiedene Hormone wie das schilddrüsenstimulierende Hormon, das follikelstimulierende Hormon (FSH) und Insulin. Myo-Inositol und D-Chiro-Inositol, eine weitere stereoisomere Form von Inositol, tragen dazu bei, verschiedene Stoffwechselstörungen im Zusammenhang mit einer Insulinresistenz (IR) auf unterschiedliche Weise auszugleichen.
Anwendung
myo-Inositol wird wie folgt verwendet:
  • als Standard für die Monosaccharidanalyse mittels Gas-Flüssigchromatografie (GC)
  • als Komponente von R-freiem Seahorse-Medium zum Kultivieren von peritonealen Makrophagen (PM) zum Untersuchen des zellulären Glykolysemetabolismus
  • als SOFaaci-Medienzusatz zum Verlängern des Embryowachstums in vitro
  • als Komponente von α Minimal Essential Medium-Komplettmedium (αMEM) zum Kultivieren der natürlichen Killerzelllinie (NK-Zelllinie)
Biochem./physiol. Wirkung
myo-Inositol (MI) dient als Osmolyt und ist ein wichtiger Vorläufer von Membran-Phosphoinositiden und -Phospholipiden. Es unterstützt die Bildung der Zellmembran und von Myelin-Blattstrukturen. Eine gesteigerte Konzentration von myo-Inositol (MI) tritt bei verschiedenen Störungen des Gehirns wie Morbus Alzheimer, Gliomatosis cerebri und Gehirntumoren auf.
Bestandteil von Membranphospholipiden, Glycosyl­phosphatidyl­inositol-Ankern, welche Glykoproteine mit Zellmembranen verbinden und dem Second Messenger Inositoltriphosphat.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hiroki Okada et al.
STAR protocols, 2(3), 100733-100733 (2021-08-31)
Microscopy-based analysis of protein accumulation at a given subcellular location in real time provides invaluable insights into the function of a protein in a specific process. Here, we describe a detailed protocol for determining protein accumulation kinetics at the division
For Yue Tso et al.
PloS one, 16(3), e0247640-e0247640 (2021-03-05)
Neutralizing-antibody (nAb) is the major focus of most ongoing COVID-19 vaccine trials. However, nAb response against SARS-CoV-2, when present, decays rapidly. Given the myriad roles of antibodies in immune responses, it is possible that antibodies could also mediate protection against
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Mark A Gillespie et al.
STAR protocols, 1(3), 100216-100216 (2020-12-31)
Quantitative changes in transcription factor (TF) abundance regulate dynamic cellular processes, including cell fate decisions. Protein copy number provides information about the relative stoichiometry of TFs that can be used to determine how quantitative changes in TF abundance influence gene
C Servo et al.
Diabetologia, 11(6), 575-580 (1975-12-01)
Cerebrospinal fluid (CSF) or CSF and plasma levels of sorbitol, 1,5-anhydroglucitol and myoinositol of diabetic and non-diabetic patients with normal kidney function and of diabetic and non-diabetic patients with impaired kidney function were measured by gas-liquid chromatography. The CSF sorbitol