Merck
260920
Sigma-Aldrich
DNA-Methyltransferase-Inhibitor
The DNA Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 32675-71-1, controls the biological activity of DNA Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
DNA-Methyltransferase-Inhibitor, 2-(1,3-Dioxo-1,3-Dihydro-2H-Isoindol-2-yl)-3-(1H-Indol-3-yl)propansäure, RG108, DNA-MTase-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
115 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)CC(N3C(=O)c4c(cccc4)C3=O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H14N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h1-8,10,16,20H,9H2,(H,24,25)
InChIKey
HPTXLHAHLXOAKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, spezifischer DNA-Methyltransferasen-Inhibitor (IC50 = 115 nM für CpG-Methylase M.SssI) mit vermehrungshemmenden, jedoch nicht zytotoxischen Eigenschaften. Im Gegensatz zum gebräuchlichen Inhibitor 5-Azacytidin interagiert RG108 direkt über seine Carboxygruppe mit der aktiven Stelle von DNA-Methyltransferase.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
CPG-Methylase M.Sssl
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Brueckner, B., et al. 2005. Cancer Res.65, 6305.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable