Merck
250401
Sigma-Aldrich
Ciliobrevin D
≥99% (HPLC), powder, cytoplasmic dynein inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Zytoplasmatischer Dynein-Inhibitor, Ciliobrevin D, 2-(7-Chloro-4-Oxo-3,4-Dihydrochinazolin-2(1H)-Ylidene)-3-(2,4-Dichlorophenyl)-3-Oxopropanenitril, AAA+ ATPase.-Motor zytoplasmischer Dynein-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H8Cl3N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Zytoplasmatischer Dynein-Inhibitor, Ciliobrevin D, Ciliobrevin D is a cell-permeable, reversible, and specific blocker of AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein. Disrupts spindle pole focusing and kinetochore-microtubule attachment (~10 to 40 µM).
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1N/2)NC2=C(C(C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3)=O)/C#N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Benzoyl-Dihydrochinazolinon-Derivat, das als reversibler und spezifischer Blocker des AAA+ ATPase-Motorproteins zytoplasmisches Dynein fungiert und die Spindelpol-Fokussierung, kalt-stabile Mikrotubuli-Bildung, Kinetochor-Mikrotubulus-Bindung und Melanosom-Aggregation dosisabhängig unterbricht (~10 bis 40 µ;M). Unterbricht den Proteintransport in den primären Zilien und führt zu einem signifikanten Anstieg der Werte an intraflagellarem Transportprotein 88 (IFT88) an der distalen Spitze der primären Zilien. Unterbricht die von primären Zilien abhängige Gli-Regulierung und blockiert den Hedgehog-Signalweg.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiara Cassioli et al.
Journal of cell science, 134(16) (2021-08-24)
Components of the intraflagellar transport (IFT) system that regulates the assembly of the primary cilium are co-opted by the non-ciliated T cell to orchestrate polarized endosome recycling and to sustain signaling during immune synapse formation. Here, we investigated the potential
Melissa Crawford et al.
Molecular biology of the cell, 31(8), 768-781 (2020-02-13)
Melanosomes are melanin-containing organelles that provide pigmentation and protection from solar UV radiation to the skin. In melanocytes, melanosomes mature and traffic to dendritic tips, where they are transferred to adjacent epidermal keratinocytes through pathways that involve microtubule networks and
Ambika V Nadkarni et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 78(10-12), 492-502 (2022-06-07)
Skeletal muscle differentiation occurs as muscle precursor cells (myoblasts) elongate and fuse to form multinucleated syncytial myotubes in which the highly-organized actomyosin sarcomeres of muscle fibers assemble. Although less well characterized, the microtubule cytoskeleton also undergoes dramatic rearrangement during myogenesis.
Chiara Cassioli et al.
Journal of cell science (2021-07-13)
Components of the intraflagellar transport (IFT) system that regulates the assembly of the primary cilium are co-opted by the non-ciliated T cell to orchestrate polarized endosome recycling and to sustain signaling during immune synapse formation. Here we have investigated the
Xiang Zhao et al.
Science advances, 7(24) (2021-06-13)
In the developing embryos, the cortical polarity regulator Par-3 is critical for establishing Notch signaling asymmetry between daughter cells during asymmetric cell division (ACD). How cortically localized Par-3 establishes asymmetric Notch activity in the nucleus is not understood. Here, using