208750
ALLN
InSolution, ≥95%, Inhibitor of calpain I, calpain II, cathepsin B, and cathepsin L
Synonym(e):
InSolution ALLN, Calpain Inhibitor I, LLNL, MG 101, Proteasome Inhibitor V
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clear colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
calpain 1
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup