Wichtige Dokumente
16-213
Sigma-Aldrich
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6, HRP-Konjugat
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.56
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen:Peptid, das den Aminosäuren 410–420 (MEQKLISEEDL) von humanem Myc entspricht
Spezifizität: Erkennt rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) enthalten, in einer Reihe von Sequenzzusammenhängen und ist spezifisch dafür. Erkennt auch humanes Myc.
Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch, andere wurden nicht geprüft
Ig-Typ: IgG
Wirt: Maus
Molekülmasse: variiert in Abhängigkeit des markierten Proteins
Das Myc-Tag ist eine kurze synthetische Peptidsequenz, die aus der C-terminalen Region von humanem c-Myc gewonnen und als Epitopmarkierung verwendet wird. Das Myc-Tag kann entweder vor- oder nachgelagert des Zielgens kloniert werden, wodurch ein Fusionsprotein erzeugt wird, das effiziente Aufreinigung, Nachweis und Lokalisierung von Zielproteinen ermöglicht. Die relativ geringe Größe dieses Tags im Vergleich zu anderen häufig eingesetzten Tags wie GST (30 kDa) sorgt für eine geringere Wahrscheinlichkeit einer Störung der Zielproteinstruktur oder -funktion. Das Myc-Epitop-Tag wird verbreitet eingesetzt, um die Expression von rekombinanten Proteinen in Bakterien-, Hefe-, Insekten- und Säugetiersystemen nachzuweisen.
Spezifität
Eine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies wurde nicht geprüft.
Erkennt rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) enthalten, in einer Reihe von Sequenzzusammenhängen und ist spezifisch dafür. Erkennt auch humanes Myc.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 410–420 (MEQKLISEEDL) von humanem Myc entspricht. Klon 4A6.
Anwendung
Der Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6, HRP-Konjugat weist Werte von Myc-Tag nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Tags
Forschungskategorie
Epitop-Tags und Allgemeine Verwendung
Qualität
Mittels Western Blot an mit Myc-PP2A-A-Untereinheit transfizierten NIH/3T3-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Myc-PP2A in 10 µg mit Myc-PP2-A-Untereinheit transfizierten NIH/3T3-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
Variiert in Abhängigkeit des markierten Proteins.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an Meerrettichperoxidase (HRP) konjugiert, in Puffer, der Folgendes enthält: 50 % Lagerpuffer (PBS, 0,05 % Kathon®, 0,2 mg/ml BSA) und 50 % Glycerin.
Mit Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positivkontrolle für humanes Myc: Weitverbreitete Expression, einschließlich A431-Zelllysat, Eierstockkrebs-Zelllysat oder Brustkrebsgewebe. Myc-Fusionsprotein, das in Zellen exprimiert wird.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
199 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic assembly of the mitotic checkpoint inhibitor BubR1-Cdc20 by a Mad2-induced functional switch in Cdc20.
Han, JS; Holland, AJ; Fachinetti, D; Kulukian, A; Cetin, B; Cleveland, DW
Molecular Cell null
A novel transgenic mouse model of growth plate dysplasia reveals that decreased chondrocyte proliferation due to chronic ER stress is a key factor in reduced bone growth.
Gualeni, B; Rajpar, MH; Kellogg, A; Bell, PA; Arvan, P; Boot-Handford, RP; Briggs, MD
Disease models & mechanisms null
Hee Jun Cho et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 30(10), 1488-1494 (2020-09-03)
Rho guanine nucleotide dissociation inhibitor 1 (RhoGDI1) plays important roles in numerous cellular processes, including cell motility, adhesion, and proliferation, by regulating the activity of Rho GTPases. Its expression is altered in various human cancers and is associated with malignant
Junying Wang et al.
Nature communications, 15(1), 3481-3481 (2024-04-26)
Viral myocarditis, an inflammatory disease of the myocardium, is a significant cause of sudden death in children and young adults. The current coronavirus disease 19 pandemic emphasizes the need to understand the pathogenesis mechanisms and potential treatment strategies for viral
Hee-Kyung Ahn et al.
The EMBO journal, 42(5), e111484-e111484 (2023-01-03)
Plant pathogens compromise crop yields. Plants have evolved robust innate immunity that depends in part on intracellular Nucleotide-binding, Leucine rich-Repeat (NLR) immune receptors that activate defense responses upon detection of pathogen-derived effectors. Most "sensor" NLRs that detect effectors require the