SAB4200742
Anti-c-Myc-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-MRTL, Anti-Myc, Anti-bHLHe39, Anti-v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E10, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 100 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1:250-1:500 using lysate of HEK-293T cells over expressing c-Myc fusion protein
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable