Merck
ROAHAHA
Roche
Anti-HA mit hoher Affinität
from rat IgG1
Synonym(e):
Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F10, monoclonal
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 50 μg (11867423001)
pkg of 500 μg (11867431001)
Hersteller/Markenname
Roche
Isotyp
IgG1
Epitopsequenz
YPYDVPDYA
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anti-HA mit hoher Affinität ist ein monoklonaler Antikörper gegen HA-Peptid (Klon 3F10). Anti-HA mit hoher Affinität erkennt die vom Influenza-Hämagglutininprotein abgeleitete HA-Peptidsequenz (YPYDVPDYA). Der Antikörper erkennt seine antigene Determinante selbst dann, wenn das HA-Peptidepitop mittels einer als Epitopmarkierung bezeichneten Technologie in artfremde rekombinante Proteine eingebracht wird.
Spezifität
Anti-HA mit hoher Affinität erkennt die vom Humaninfluenza-Hämagglutininprotein (HA-Protein) abgeleitete 9-Aminosäuresequenz YPYDVPDYA. Dieses Epitop wird auch in Fusionsproteinen erkannt, unabhängig von seiner Position (N-terminal, C-terminal oder intern).
Immunogen
Aminosäuren 98-106 vom Hämagglutininprotein des Humaninfluenzavirus
Anwendung
Anti-HA mit hoher Affinität wird eingesetzt für den Nachweis von nativem Influenza-Hämagglutininprotein und rekombinanten HA-markierten Proteinen mit HA-Epitop mittels:
  • Dotblots
  • ELISA
  • Immunzytochemie
  • Immunpräzipitation
  • Western-Blots
Da Anti-HA mit hoher Affinität ein monoklonaler Antikörper der Ratte ist, kann dieses Produkt auch für eine Doppelmarkierung in Verbindung mit monoklonalem Antikörper der Maus verwendet werden.
Qualität
Funktion wurde in einem Western Blot getestet.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab.
Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • ELISA: zum Nachweis 100 ng/ml; zur Beschichtung 1 bis 5 μg/ml
  • Immunpräzipitation: 0,5 bis 5 μg/ml
  • Western-Blot: 50 bis 200 ng/ml
Rekonstituierung
Einer Endkonzentration von 100 μg/ml bzw. 200 μg/ml 0,5 ml (11 867 423 001; 50 μg) oder 2,5 ml (11 867 431 001; 500 μg) bidestilliertes Wasser hinzufügen.
Vor der Verwendung 10 Minuten lang rehydrieren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markExclamation mark
Signalwort
Warning-Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qi Wu et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(6) (2021-06-16)
Pharmacological autophagy enhancement constitutes a preclinically validated strategy for preventing or treating most major age-associated diseases. Driven by this consideration, we performed a high-content/high-throughput screen on 65 000 distinct compounds on a robotized fluorescence microscopy platform to identify novel autophagy
Kristina Halbleib et al.
Molecular cell, 67(4), 673-684 (2017-07-12)
The unfolded protein response (UPR) is a conserved homeostatic program that is activated by misfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). Recently, it became evident that aberrant lipid compositions of the ER membrane, referred to as lipid bilayer stress
Elisabeth Stes et al.
Journal of proteome research, 13(6), 3107-3113 (2014-05-13)
Here, we apply the COmbined FRActional DIagonal Chromatography (COFRADIC) technology to enrich for ubiquitinated peptides and to identify sites of ubiquitination by mass spectrometry. Our technology bypasses the need to overexpress tagged variants of ubiquitin and the use of sequence-biased
Simona Amodeo et al.
Journal of cell science, 131(8) (2018-04-08)
The unicellular parasite Trypanosoma brucei harbors one mitochondrial organelle with a singular genome called the kinetoplast DNA (kDNA). The kDNA consists of a network of concatenated minicircles and a few maxicircles that form the kDNA disc. More than 30 proteins
Gizem Sancer et al.
Current biology : CB, 29(17), 2812-2825 (2019-08-14)
In the fly optic lobe, ∼800 highly stereotypical columnar microcircuits are arranged retinotopically to process visual information. Differences in cellular composition and synaptic connectivity within functionally specialized columns remain largely unknown. Here, we describe the cellular and synaptic architecture in