Merck
1.13895
Supelco
PLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
F₂₅₄-Kieselgel-PLC-Platten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 15 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
1 mm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
15 Glasplatten 20 x 20 cm
PLC-Platten ermöglichen die Trennung von Proben mit stark unterschiedlichen Größen – von Gramm bis zu Milligramm. Die mit oder ohne Fluoreszenzindikator erhältlichen PLC-Platten sind 1 mm dick. Bei diesen Platten wird die gleiche bewährte Silica-Bindungstechnologie wie bei den analytischen TLC-Platten eingesetzt. Für die Isolierung der Substanz mittels Extraktion kann der Benutzer einfach den Punkt von der Schicht abkratzen.
Verlinkung
Ersetzt: 13895-7; 13895
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 800–1200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 250 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
20–30
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 40–50
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 60–70
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)