Merck
Dünnschichtchromatographie (DC)
Eine Person mit blauen Latexhandschuhen, was auf den Umgang mit Materialien schließen lässt, für welche Präzision oder eine sterile Umgebung notwendig sind.
Die Dünnschichtchromatographie (DC) ist eine weit verbreitete Trenntechnik für quantitative und qualitative Analysen. In der DC wird eine dünne Schicht einer stationären Phase eingesetzt, die auf eine Glas-, Kunststoff- oder Aluminiumplatte aufgetragen wird. Ein flüssiges Lösungsmittel, die mobile Phase, transportiert die Probe und trennt sie auf, während sie sich über die Platte bewegt. Diese Methode bietet gegenüber anderen Trennverfahren die Vorteile einer einfachen, empfindlichen und schnellen Analyse. 
Vorgestellte Produkte anzeigen:
Zugehörige Produktinformationen
DC-Kieselgelplatten mit deutlich getrennten Farbflecken
Klassische DC-Platten
Unsere klassischen Platten für die Dünnschichtchromatographie sind Kieselgelplatten. Sie weisen eine glatte und dichte Kieselgel 60-Beschichtung auf, um schmale chromatographische Banden sicherzustellen. Klassische Platten sind auch mit DC-Platten aus Aluminium, Glas oder Kunststoff in verschiedenen Formaten sowie als Multiformatplatten und mit zwei Fluoreszenzindikatorarten für den UV-Nachweis erhältlich. Neben nicht modifizierten Kieselgel-DC-Platten bieten wir auch DC-Spezialplatten an, darunter:
Gut aufgetrennte Mehrfachbanden auf HPTLC-Platten, die unter UV-sichtbarem Licht visualisiert werden
HPTLC-Platten
HPTLC-Platten bieten eine reduzierte Bandendiffusion und kompakte chromatographische Zonen oder Flecken. HPTLC-Platten sind in zahlreichen Formaten und Trägerplatten sowie als Multiformatplatten und mit zwei verschiedenen Fluoreszenzindikatoren erhältlich. Unsere klassischen HPTLC-Kieselgelplatten ermöglichen eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben und sind sowohl für den manuellen als auch den Geräteeinsatz geeignet. Wir bieten außerdem eine Reihe von HPTLC-Spezialplatten an, darunter:
Gut aufgetrennte Flecken/Banden auf einer DC-Platte und Massenspektrum der aufgetrennten Flecken
DC- und HPTLC-Platten in MS-Qualität
Unsere Platten in MS-Qualität ermöglichen eine direkte massenspektrometrische Analyse aufgetrennter und getrockneter Proben auf DC- und HPTLC-Platten. Nach der chromatographischen Trennung können unsere DC-Platten in MS-Qualität entweder in der elutionsbasierten oder desorptionsbasierten DC-MS eingesetzt werden. Platten in MS-Qualität sind mit oder ohne Fluoreszenzindikatoren erhältlich und bieten:
  • Spurenanalysen im Nanogrammbereich
  • Geringe Hintergrundsignale und ausgezeichnete Sensitivität
  • Dieselbe zuverlässige Leistung wie DC- und HPTLC-Standardplatten
PLC-Platten mit Kieselgel als Adsorbens und Aluminiumträgerplatte
Präparative DC (PLC)-Platten
Präparative DC-Platten werden zur analytischen Trennung großer Proben eingesetzt. Die Proben werden typischerweise als Banden aufgebracht und mittels UV-Detektion analysiert. Nach der Auflösung werden die Probenbanden gewöhnlich von der Platte gekratzt und mit einem starken Lösungsmittel eluiert.
  • Sowohl mit modifizierter als auch unmodifizierter Beschichtung erhältlich. 
  • Schichtdicken von 0,5 mm – 2 mm
  • Mit oder ohne Fluoreszenzindikatoren erhältlich
DC-Kieselgeladsorbenspulver in einem Gebinde
DC-Adsorbenzien
Unsere standardisierten DC-Adsorbenzien eignen sich für unterschiedliche DC- und PLC-Anwendungen und liefern zuverlässige Analyseergebnisse. Wir bieten eine breite Auswahl an DC-Adsorbenzien an, darunter: 
  • Unterschiedliche Arten Sorptionsmittel wie Kieselgel 60, Aluminiumoxid oder Zellulose
  • Unterschiedliche Qualitäten und Partikelgrößen
  • Mit oder ohne Bindemittel
  • Mit oder ohne Fluoreszenzindikatoren
Das TLC-Explorer-Dokumentationssystem auf gelbem Hintergrund.
Dokumentationssystem TLC Explorer
Vereinfachen Sie die TLC-Analyse mit TLC Explorer. Vertrauen Sie auf die Präzision der digitalen Bildgebung und der automatischen Spot-Erkennung für zuverlässige quantitative Analysen und eine konsistente Datenauswertung.   
  • Gleichzeitige Detektion und Messung von DC-, HPTLC- und PLC-Platten
  • Schnelle Bildunterschrift in weniger als 2 Minuten mit automatischer Funktion zum Zuschneiden und Drehen
  • Beleuchtet das Chromatogramm im Direktlichtmodus von oben mit 3 LED-Einstellungen: 254 nm, 365 nm und sichtbares Licht mit automatischer Korrektur von Hintergrundsignalen und inhomogener Beleuchtung  
  • Ausgestattet mit automatischer Spurerkennung und Berechnung des Retentionsfaktors (RF) sowie Erkennung der Laufmittelfront und der Grundlinie. Anpassungen können manuell vorgenommen werden.
  • Nutzt densitometrische Videomessungen für eine zuverlässige TLC-Quantifizierung