Merck
1.05717
Supelco
Präparative PLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
2 mm dicke Kieselgelplatten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 12 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
2 mm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
12 Glasplatten 20 x 20 cm
PLC-Platten ermöglichen die Trennung von Proben mit stark unterschiedlichen Größen – von Gramm bis zu Milligramm. Die mit oder ohne Fluoreszenzindikator erhältlichen PLC-Platten sind 2 mm dick. Bei diesen Platten wird die gleiche bewährte Siliziumdioxid-Bindungstechnologie wie bei den analytischen DC-Platten eingesetzt. Für die Isolierung der Substanz mittels Extraktion kann der Anwender einfach den Punkt von der Schicht abschaben.
Verlinkung
Ersetzt: 5717-7; 5717
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 1700–2100 µm
Abweichungen der Schichtdicke je Platte: ≤ 300 µm
Chromatographische Untersuchung:
Farbstofftest
hRf-Werte
Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
25–35
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 50–60
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 65–80
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)