Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
BP, ChP, USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
density
2.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, ChP | agency BP, ChP, USP | agency - | agency - |
| form solid | form solid | form - | form crystalline |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - |
| solubility 850 g/L | solubility 850 g/L | solubility - | solubility - |
| density 2.04 g/cm3 at 20 °C | density 2.04 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1063499025 | 04022536760896 |
| 1063499014 | 04027269299934 |
| 1063490001 | 04027269279868 |
| 1063499013 | 04027269170684 |
| 1063491000 | 04022536760889 |
| 1063499051 | 04027269044961 |