Wichtige Dokumente
W321206
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥89%, FG
Synonym(e):
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥89%
Brechungsindex
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; melon; floral
SMILES String
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
InChIKey
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?