Merck
W342203
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Undecadienal
≥95%, FG
Synonym(e):
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
FEMA-Nummer:
3422
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10385
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.196
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
butter; spicy
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
butter; spicy
SMILES String
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
InChIKey
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)