Merck
W305502
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylacetat
≥97%, FG
Synonym(e):
Tetrahydro-2-furylmethylacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
FEMA-Nummer:
3055
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2069
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.166
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; coffee; brown; pungent
SMILES String
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)