Wichtige Dokumente
185396
Tetrahydrofurfurylalkohol
99%
Synonym(e):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.52 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.3 mmHg ( 39 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
9.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?