Merck
W249300
Sigma-Aldrich
Furfurylmercaptan
≥97%, FG
Synonym(e):
2-Furanmethanthiol, 2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanthiol, Furfurylmercaptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.17
FEMA-Nummer:
2493
Beilstein:
383594
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2202
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.026
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
burnt; coffee; meaty; smoky; roasted; sulfurous
SMILES String
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
InChIKey
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Furfurylmercaptan ist eine heterocyclische Schwefelverbindung mit einem charakteristischen Kaffeegeschmack.
Wird bei Lagerung dunkler
Anwendung
  • Elucidating salt-reduction mechanisms of aroma-active compounds from yeast extracts through sensomics approaches and electroencephalography.: In dieser Studie werden die Mechanismen untersucht, durch die aromawirksame Verbindungen, einschließlich Furfurylmercaptan, aus Hefeextrakten die Wahrnehmung von Salzigkeit verringern. Unter Verwendung von Sensomics-Ansätzen und Elektroenzephalographie hebt die Forschung das Potenzial dieser Verbindungen hervor, die Geschmacksprofile in Nahrungsmittelprodukten zu verbessern, ohne den Natriumgehalt zu erhöhen (Shan et al., 2024).
  • Comparison of differences in sensory, volatile odour-activity and volatile profile of commercial plant-based meats.: In dieser Studie werden die sensorischen und flüchtigen Profile von handelsüblichem Fleisch auf Pflanzenbasis verglichen, wobei Furfurylmercaptan als wichtigste geruchsaktive Verbindung identifiziert wurde. Die Ergebnisse unterstreichen ihre Rolle bei der Nachbildung des herzhaften und fleischigen Aromas, das charakteristisch für pflanzliche Fleischalternativen ist (Thong et al., 2024).
  • Odorants Identified in Chinese Dry-Cured Ham Contribute to Salty Taste Enhancement.: In der Studie wird untersucht, wie die Geruchsstoffe, einschließlich Furfurylmercaptan, zur Wahrnehmung der Salzigkiet in chinesischem Rohschinken beitragen. ′Die Rolle dieser Verbindung bei der Verbesserung des salzigen Geschmacks unterstreicht ihre mögliche Anwendung bei der Reduzierung des Natriumgehalts in verarbeiteten Fleischwaren (Chen et al., 2024).
  • Exploring the Effectiveness of Natural Food Flavors in Protecting Carbon Steel against CO(2)-Induced Corrosion.: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Verwendung natürlicher Lebensmittelaromen, wie Furfurylmercaptan, zum Schutz von Kohlenstoffstahl vor CO₂-induzierter Korrosion. Die Ergebnisse deuten auf mögliche industrielle Anwendungen für diese Verbindungen bei der Korrosionshemmung hin (Wang et al., 2023).
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Kaffee, gekochtes Rindfleisch, gebratenes Schweinefleisch, gebratenes Hühnerfleisch und Popcorn.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Model studies on the influence of coffee melanoidins on flavor volatiles of coffee beverages
Hofmann T, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(5), 2382-2386 (2001)
Formation of furfuryl mercaptan in coffee model systems.
Parliment TH & Stahl HD.
Developments in food science, 37, 805-813 (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl
Christoph Müller et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(10), 4095-4102 (2007-04-19)
To gain a more comprehensive knowledge of the contribution of recently identified phenol/thiol conjugates to the storage-induced degradation of odorous thiols, the concentrations of the sulfury-roasty smelling key odorant 2-furfurylthiol and the concentrations of the putative thiol-receptive di- and trihydroxybenzenes