Wichtige Dokumente
W334308
Ethyl 3-(methylthio)propionat
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-3-(methylthio)propionat, Propionsäuremethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; pineapple; sulfurous
SMILES String
CCOC(=O)CCSC
InChI
1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
YSNWHRKJEKWJNY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Identification of new strawberry sulfur volatiles and changes during maturation.: Du et al. erforschen schwefelflüchtige Verbindungen in Erdbeeren, wobei festgestellt wurde, dass unter anderem der Stoff Ethyl-3-(Methylthio)propionat vorhanden ist. Die Studie liefert Einblicke in die Entwicklung dieser flüchtigen Verbindungen während der Reifung der Früchte und deren Auswirkungen auf die Geschmacks- und Aromaprofile (Du et al., 2011).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?