Wichtige Dokumente
T27855
2-Thiophenethanol
98%
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyethyl)-thiophen, 2-(2-Thienyl)-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChIKey
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?