Wichtige Dokumente
P66602
2-Pyridinmethanol
98%
Synonym(e):
ω-Hydroxy-2-picolin, 2-Hydroxymethyl-pyridin, 2-Pyridylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
InChIKey
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Eigenschaften
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?