Wichtige Dokumente
423270
2-Thiophenethylamin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
200-201 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCc1cccs1
InChI
1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2
InChIKey
HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used as a reactant in the synthesis of pyrimidine derivatives by reacting with various isothiocyanatoketones and acylguanidines derivatives by reacting with aroyl S-methylisothiourea.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?