Wichtige Dokumente
T32654
2-Thiophenmethanol
98%
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-thiophen, 2-Thienylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
Dichte
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChIKey
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)