Merck
M7200
Sigma-Aldrich
Mesitylen
98%
Synonym(e):
1,3,5-Trimethyl-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
Beilstein:
906806
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1022 °F
Expl.-Gr.
0.88-6.1 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChIKey
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mesitylen, auch 1,3,5-Trimethylbenzol genannt, ist ein Benzolderivat. Die Relaxationszeit, dipolare Relaxationsgeschwindigkeit und Kern-Overhauser-Verstärkungen seines Kohlenstoff-13-Spin-Gitters wurden gemessen, um die interne Methylrotation und intermolekularen Wechselwirkungen zu analysieren. Die anodische Oxidation von Mesitylen an einer Platinelektrode in Gegenwart von verschiedenen Elektrolyten wurde untersucht. Die Ringverformung in Mesitylen wurde in der Gasphase mittels Elektronendiffraktion untersucht.
Anwendung
Mesitylen kann wie folgt verwendet werden:
  • Um Nanodrähte aus Fulleren (C60)/1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) aufzuwachsen.
  • Zum Herstellen von 2′,4′,6′-Trimethylacetophenon mit hoher Selektivität durch Umsetzung mit Acetylchlorid in Gegenwart von Dodecawolframophosphorsäure (DTP)/K-10-Montomorillonitton.
  • Zum Synthetisieren von 3,5-Dimethylbenzaldehyd aus Benzol mittels peroxidativer Oxidation in Gegenwart von Vanadium-Verbindungen (IV oder V) mit N,O-Liganden als Katalysatoren.
Verpackung
10 l in Sperrschichtpolymerkanistern mit elektrostatisch ableitender Außenseite; 5 ml, 100 ml, 500 ml in Glasflaschen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carbon-13 Relaxation and Internal Rotation in Mesitylene and o-Xylene.
Kuhlmann KF and Grant DM.
J. Chem. Phys. , 55(6), 2998-3007 (1971)
The molecular structure of mesitylene as determined by electron diffraction.
Almenningen, A, et al.
Journal of Molecular Structure, 96(3-4), 373-377 (1983)
Kinetics and mechanism of selective monoacylation of mesitylene.
Yadav GD and Asthana NS.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41(23), 5565-5575 (2002)
Peroxidative oxidation of benzene and mesitylene by vanadium catalysts.
Reis PM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 224(1), 189-195 (2004)
Anodic Synthesis of Bimesityl by Oxidation of Mesitylene.
Nyberg K.
Acta Chemica Scandinavica, 25(2), 534-534 (1971)