Merck
JKA7038
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
4arm-PEG20K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)