Merck
JKA7014
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG5K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)