Merck
441864
Sigma-Aldrich
Glycerinethoxylat
average Mn 1,000
Synonym(e):
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Glycerinethoxylat, average Mn ~1,000
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
pH-Wert
5.5-7.5
Viskosität
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
Hydroxylzahl
160‑177
Übergangstemp.
softening point −6-(−4) °C
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChIKey
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cross-linking agent for poly -esters, -urethanes, and -ethers.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Contributes flexibility in polymers.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)