Wichtige Dokumente
JKA10016
8arm-PEG20K
average Mn 20,000, Acrylate, tripentaerythritol core
Synonym(e):
8arm-PEG-Acrylate, hexaglycerol core, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
8arm-PEG20K-Acrylate, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reaction type: Polymerization Reactions
Polymerarchitektur
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)