Wichtige Dokumente
H21101
4-Hydroxyphenylacetonitril
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-benzylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
330 °C/756 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2
InChIKey
AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)