Wichtige Dokumente
687146
N-Boc-Propargylamin
97%
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl 2-propyn-1-ylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl N-2-propyn-1-ylcarbamate, 2-Propynylcarbamic acid tert-butyl ester, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)prop-1-yne
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
InChI
1S/C8H13NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3,(H,9,10)
InChIKey
DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?