Wichtige Dokumente
115622
4-Chlorbenzonitril
99%
Synonym(e):
1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, p-Chlorobenzonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
223 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChIKey
GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F
Flammpunkt (°C)
108 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?