Wichtige Dokumente
P50900
Propargylamin
98%
Synonym(e):
2-Propinylamin, 3-Amino-1-propyn
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Enthält
≤2.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC#C
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
InChIKey
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?