Wichtige Dokumente
F12804
2-Fluorphenol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.1 °C (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChIKey
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F
Flammpunkt (°C)
46 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?