Wichtige Dokumente
130915
2-Bromphenol
98%
Synonym(e):
o-Bromophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.589 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-7 °C (lit.)
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
1.6235 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChIKey
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?