Wichtige Dokumente
C62808
3-Chlorphenol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.563 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C (lit.)
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChIKey
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?